Learn More
SI Analytics™ Viscosímetros Micro-Ubbelohde
Los viscosímetros Micro-Ubbelohde SI Analytics™ presentan un nivel de bola suspendida para la determinación de viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de flujo newtoniano.
Marca: SI Analytics™ 285401025
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Calibrado, con constante y para medición manual
- Ideales para la medición manual de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes muy volátiles, la medición mínima de cantidades de sustancias y/o productos de lavado, y mediciones de alta o baja temperatura
- Entregado con certificado del fabricante de acuerdo con la norma DIN 55 350, parte 18
- Todos los viscosímetros están provistos de marcas de anillo
- Debido a su diseño, estos viscosímetros son especialmente adecuados para la medición de pequeñas cantidades de líquidos y para tiempos de funcionamiento particularmente cortos
- Esto asegura que los viscosímetros para mediciones automáticas también pueden comprobarse mediante mediciones manuales
- Esta constante se determina mediante la multiplicación de la constante K por el factor de corrección F
Especificaciones
Viscosímetro Micro-Ubbelohde | |
Sí | |
0,1 | |
Vidrio | |
Mediciones manuales |
De 4 a 60 cSt | |
0,70 mm de diámetro | |
DIN 51562, parte 2 | |
290 mm | |
De 3 a 4 ml |