Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Sterile Gloves
Código de producto. p-7250212 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6,5/7
7,5/8
8,5/9
Tamaño de la unidad:
50 pares
This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses.
Código de producto. 17883822
Marca: Ansell 553343
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses.
Latex, powder-free gloves with high comfort and grip for use in industrial applications.
  • An inner polyacrylate coating creates a softer feel on the user's hands, making donning easier even with wet hands
  • Natural rubber latex formulation ensures a comfortable, well-fitting glove
  • Extensive leaching phases ensure a very low residual protein content
  • Textured fingers provide a safe and secure grip in wet or dry conditions
  • High tactile sensitivity and dexterity
  • Packaged in pairs with a protective double wrappolyisopreneng
  • Minimizes Type I allergy
  • For use in industrial applications
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 2797, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.15 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Latex Gloves
Tamaño 7,5/8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 5,9 mil
Grosor (métrico) 0.15 mm
Modelo MICRO-TOUCH-323039
Longitud (imperial) 9,6 in
Longitud (métrico) 245 mm
Mostrar más Mostrar menos
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt