missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves

Código de producto. 17803642 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
17803642 L paquete de 100
17863702 XS paquete de 100
17843802 Pequeño paquete de 100
17823802 M paquete de 100
17803752 XL paquete de 100
5 options

Código de producto. 17803642

Marca: Ansell 313029090

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves feature a thin, yet durable nitrile construction to provide healthcare professionals the reliable protection and tactility they need. These gloves are approved for chemotherapy use.

  • Designed with a thin, yet durable nitrile formulation for dependable protection
  • Royal blue color provides greater contrast than standard light blue nitrile gloves
  • Approved for use with chemotherapy drugs

Especificaciones

Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tamaño L
Cantidad 100 Gloves/Box, 10 Boxes/Cs.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.