Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- ASTM D6319, ASTM D6978 certified
- Nitrile examination gloves made from a durable and soft nitrile formulation
- Manufactured without chemical accelerators, helpolyisopreneng to protect users from Type IV chemical allergies
- Provides comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research
- Thin and light weight to ensure high tactility while working
- For use in chemotherapy and medical applications
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6978, ASTM D6319, Category III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 1.5 |
| Color | Pink |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Mostrar más |