Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Gloves
Código de producto. 17853602 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17853602
Marca: Ansell 6034514
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thin, nitrile gloves providing comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research in the healthcare setting.
  • ASTM D6319, ASTM D6978 certified
  • Nitrile examination gloves made from a durable and soft nitrile formulation
  • Manufactured without chemical accelerators, helpolyisopreneng to protect users from Type IV chemical allergies
  • Provides comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research
  • Thin and light weight to ensure high tactility while working
  • For use in chemotherapy and medical applications
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ASTM D6319, Category III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Pink
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño 9,5/10
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3.1 mil
Grosor (métrico) 0.08 mm
FDA 510 (k) Sí
Modelo MICRO-TOUCH-313016
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm