Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Industrial Gloves
Código de producto. p-7250208 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
100 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17823842 6,5/7 100 pares
17873572 7,5/8 100 pares
17883662 8,5/9 100 pares
17893642 9,5/10 100 pares
4 options
Código de producto. 17823842
Marca: Ansell 4400052
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This non-sterile, nitrile glove is specifically designed to better protect healthcare workers handling chemicals and cytostatics.
  • ASTM D6978 certified
  • Features a longer cuff design for added protection and a better fit on garments
  • High-level protection and comfort
  • Certified to the rigorous Personal Protective Equipment (PPE) EN 420 and EN374 standards
  • Chlorinated internal surface for easy donning
  • Comfortable film with textured fingers helps users perform tasks and procedures
  • Tested against over 100 chemicals and chemotherapy drugs
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Food Type: Rubber
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:2010
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Tamaño 6,5/7
Grosor (imperial) 5,1 mil
Grosor (métrico) 0.13 mm
Estilo de puño de los guantes Extendido
Modelo MICRO-TOUCH-313020
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 300 mm