Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Blue Nitrile Gloves
Código de producto. 17893662 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tamaño unitSize
17893662 9,5/10 paquete de 200
17863772 5,5/6 paquete de 200
17823652 6,5/7 paquete de 200
17833592 7,5/8 paquete de 200
17853772 8,5/9 paquete de 200
5 options
Código de producto. 17893662
Marca: Ansell 313041080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Non-sterile, nitrile gloves feature an advanced stretch formulation, providing comfort and secure fit in healthcare settings.
  • ASTM D6319 certified
  • High strength and protection for nearly all clinical settings
  • Advanced formulation for high comfort and fit providing better tactile sensitivity
  • An AQL better than industry standards delivers consistent, high quality production
  • 200-count packaging reduces waste
  • Tested for use with over 55 chemicals and approved for use with chemotherapy drugs
  • For use in chemotherapy and moderate risk examination procedures
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño 9,5/10
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2.8 mil
Grosor (métrico) 0.07 mm
FDA 510 (k) Sí
Modelo MICRO-TOUCH-313041
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm
Mostrar más Mostrar menos
No glove completely protects against all chemicals. Users should test the suitability of this product against the specific chemicals and environment where used.