Learn More
SI Analytics™ Sonda
Código de producto. 12038083 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
170 mm
250 mm
Material:
Acero inoxidable
Vidrio
Modelo:
W 5780 NN HT
W 5791 NN HT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Material Modelo unitSize
12038083 170 mm Acero inoxidable W 5791 NN HT 1 PCS
10373442 250 mm Vidrio W 5780 NN HT cada uno
2 options
Código de producto. 12038083
Marca: SI Analytics™ 285105308
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer is used to measure temperature and changes resistance when there is a change in temperacture.
  • Se utiliza para medir la temperatura
  • Viene equipado con conectores banana macho de 2 x 4 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Conectores banana de tipo macho 2 x 4 mm
Longitud (métrico) 170 mm
Material Acero inoxidable
Modelo W 5791 NN HT
Tipo de producto Termómetro
Descripción Cuerpo de acero inoxidable (V4A) con sensores Pt 1000
Temperatura máxima 200 °C
Temperatura mín. (métrico) − 30 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +200 °C
Para utilizar con (equipo) SLK/SLR