Learn More
METTLER TOLEDO™ Microelectrodos de pH
Código de producto. p-9397002 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10333243 60 mm cada uno
10089052 230 mm cada uno
10661474 100 mm cada uno
11394213 130 mm cada uno
11324213 180 mm cada uno
15529541 40 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10333243
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Electrodos de pH diseñados para volúmenes de muestras pequeños o para la medición en recipientes pequeños.
  • Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. (El cable de conexión no está incluido; se vende por separado).
  • Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM) capturan y guardan los datos de calibración, que el medidor reconoce automáticamente una vez se conecta.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Viales
  • Microplacas
  • Tubos de ensayo
  • Suero y jugo gástrico
  • Muestras microbiológicas
  • Pintura
  • Gel
  • Jabón
  • Champú
  • Cosmética
Especificaciones del electrodo
  • InLab Micro: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • InLab Micro Pro-ISM: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • InLab Ultra-Micro-ISM: junta de cerámica, rellenable con FRISCOLYT-B™ (51343185); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • InLab Semi-Micro: junta de cerámica, no rellenable; sustitúyalo cuando se agote el electrolito
  • InLab Semi-Micro-L: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • InLab Flex-Micro: junta de PTFE poroso; no rellenable; sustitúyalo cuando se agote el electrolito
Accesorios y cuidado
  • Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipos de conector S7
Junta Cerámica
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado 3 mol/l KCl
Para utilizar con (aplicación) Medir el pH en el menor de los recipientes utilizados en el laboratorio
Para utilizar con (equipo) Requiere cable, de S7 a BNC (30281915)
Incluye ISM Temperature Probe
Referencia interna ARGENTHAL con trampa Ag+
Membrana U Glass
Modelo InLab™ Micro
Tiempo de respuesta < 20 s
Requisitos de almacenamiento 3mol KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 176 °F
Longitud (imperial) 2,36 in
Longitud (métrico) 60 mm
Diámetro (imperial) 0,12 in
Diámetro (métrico) 3 mm