missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadence Science™ Micro-Mate™ Interchangeable Syringes

Código de producto. p-187215
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
Graduaciones:
0,2 mL
Tipo de conexión:
Luer-Slip macho
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tipo de conexión unitSize
12615336 10 mL 0,2 mL Luer-Slip macho paquete de 12
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12615336

Marca: Cadence Science™ 5025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Syringe barrels and plungers fit perfectly, eliminating the task of matching up syringe parts

Interchangeable syringes are manufactured to ensure the perfect mating of barrels and plungers. Any Micro-Mate interchangeable syringe of a particular size will fit any Micro-Mate interchangeable barrel of that same size.

  • Metal Male Luer Lock, Metal Male Luer or Glass Male Luer tips
  • Constructed of borosilicate glass for heat and corrosion resistance
  • Permanently fused graduations Reinforced flanges with two flat sides prevent syringes from rolling

Especificaciones

Material Borosilicate Glass
Tipo de producto Interchangeable Syringe
Graduaciones 0,2 mL
Volumen (métrico) 10 mL
Para utilizar con (equipo) Micromate Interchangeable Barrel of Same Size
Tipo de conexión Luer-Slip macho
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.