Learn More
Cadence Science™ Micro-Mate™ Interchangeable Syringes
Código de producto. 12615336
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
Graduaciones:
0,2 mL
Tipo de conexión:
Luer-Slip macho
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tipo de conexión unitSize
12615336 10 mL 0,2 mL Luer-Slip macho paquete de 12
1 options
Código de producto. 12615336 Proveedor Cadence Science™ N.º de proveedor 5025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Syringe barrels and plungers fit perfectly, eliminating the task of matching up syringe parts
Interchangeable syringes are manufactured to ensure the perfect mating of barrels and plungers. Any Micro-Mate interchangeable syringe of a particular size will fit any Micro-Mate interchangeable barrel of that same size.
  • Metal Male Luer Lock, Metal Male Luer or Glass Male Luer tips
  • Constructed of borosilicate glass for heat and corrosion resistance
  • Permanently fused graduations Reinforced flanges with two flat sides prevent syringes from rolling
Especificaciones
Material Borosilicate Glass
Tipo de producto Interchangeable Syringe
Graduaciones 0,2 mL
Volumen (métrico) 10 mL
Para utilizar con (equipo) Micromate Interchangeable Barrel of Same Size
Tipo de conexión Luer-Slip macho