Learn More
Fisherbrand™ Micro Insert for well plates, glass
Código de producto. 10091762 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
400 μL
1000 μL
1200 μl
Modelo:
Cónico
Estrecho
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo unitSize
10091762 1000 μL Estrecho paquete de 960
10275772 1200 μl Redondo paquete de 960
10377552 1000 μL Redondo paquete de 960
10295072 400 μL Cónico paquete de 960
4 options
Código de producto. 10091762
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For complex UHPLC, LC and GC applications.
  • Transparente
  • Vidrio
  • Las placas cumplen los estándares ANSI y SBS
  • Diferentes opciones de sellado
  • Válido para cromatografía
  • Sin filtrado debido a material de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1000 μL
Modelo Estrecho