Especificaciones
| Descripción | Microinserto |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 0,4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Micromuestreo |
| Volumen residual (métrico) | < 8 μl |
| Estilo de la base | Fondo cónico |
| Cantidad | 10 x 100 |
| Altura (métrico) | 43,45 mm |