Learn More
Fisherbrand™ Microinserto para vial Shell de 1 ml
Código de producto. 11792368 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
11792368 Transparente paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11792368
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con viales Shell.
  • Microinserto de 0,1 ml
  • Transparente
  • Vidrio
  • 1Clase hidrolítica
  • 13 mm superior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microinserto
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,2 ml
Para utilizar con (aplicación) Micromuestreo
Volumen residual (métrico) < 0,1 µl
Estilo de la base Fondo cónico
Cantidad 10 x 100
Altura (métrico) 34 mm