Learn More
Fisherbrand™ Microinserto, vidrio transparetne, para vial de boca ancha
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 ml
0,34 ml
< 0,34/ml
0,35 mL
0,5 ml
Altura (métrico):
29 mm
31 mm
Volumen residual (métrico):
<4 μl
<4 µl
<8 μl
< 4 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Microinserto
- Para su uso con viales de boca ancha
- Transparente
- Vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microinserto |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,7 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 0,3 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Micromuestreo |
| Volumen residual (métrico) | <4 μl |
| Estilo de la base | Cónico con muelle de polímero |
| Cantidad | 10 x 100 |
| Altura (métrico) | 29 mm |