Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Altura (métrico):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volumen residual (métrico):
<1 μl
<2 μl
<8 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microinserto |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Micromuestreo |
| Volumen residual (métrico) | <1 μl |
| Estilo de la base | Cónico con muelle de polímero |
| Cantidad | 10 x 100 |
| Altura (métrico) | 29 mm |