Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial
Código de producto. 11848951 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Altura (métrico):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volumen residual (métrico):
<1 μl
<2 μl
<8 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Volumen residual (métrico) unitSize
11848951 0,2 ml 27,5 mm <1 μl paquete de 1000
11762428 0,2 ml 31 mm <1 μl paquete de 1000
11861653 0,25 ml 31 mm <2 μl paquete de 1000
11772428 0,3 ml 31 mm <8 μl paquete de 1000
11858951 0,2 ml 29 mm <1 μl paquete de 1000
5 options
Código de producto. 11848951
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Small opening vials require Inserts with 5mm diameter.
  • Microinserto
  • Para su uso con viales de boca pequeña
  • Transparente
  • Vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Material Vidrio
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 0,2 ml
Para utilizar con (aplicación) Micromuestreo
Tipo de inserto Inserts for HPLC and GC Vials
Tipo de empaquetado 10 Packs of 100
Volumen residual (métrico) <1 μl
Estilo de la base Fondo cónico
Volumen total (métrico) 0.14 mL
Cantidad 10 x 100
Volume (Metric) Usable 0.11 mL
Para utilizar con (equipo) Vial de boca pequeña
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificate of Conformance (COC)
Altura (métrico) 27,5 mm
Tipo de producto Microinserto