Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca caliente, de temperatura ambiente a 371 °C, aluminio
Código de producto. 15383757 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15383757 240 V cada uno
1 options
Código de producto. 15383757
Marca: Thermo Scientific™ HP2310BQ
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: Redondo; Tamaño: 3,5 pulg. de diám.
Procese materiales delicados a bajas temperaturas. La microplaca calefactora Thermo Scientific™ ofrece un diseño compacto de sobremesa con control variable para realizar análisis rápidos de muestras.
  • El control bajo demanda ampliamente ajustable permite un control de la temperatura ±5 °C;C (±9 °C;F) en todo el intervalo de funcionamiento
  • Alcanza 260 °C;C (500 °C;F) en solo 4,5 minutos; 371 °C;C (700 °C;F) en 7,5 minutos
  • Placa superior de aluminio fundido
  • Elementos de calefacción integrados
  • Caja perforada de acero inoxidable
  • Altura: 9,5 cm (3,75″)
  • Diámetro de la placa superior: 3,5″ (9 cm)
  • Peso: 4 lb (1,8 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tamaño 8,9 cm; 3,5 pulg. de diámetro
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 371 °C
Altura (imperial) 3,75 in
Altura (métrico) 9,5 cm
Vataje 325 W
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Carga máx. de muestra 1,8 kg (4 lb)
Forma Redondo
Tensión 240 V
Tipo Placa caliente
Certificaciones/conformidad Certificación UL