Learn More
Fisherbrand™ Microbarras (Flea) de agitación magnéticas
Código de producto. 15555604 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15555604 2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15555604 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor F371195010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las microbarras (Flea) de agitación magnéticas Fisherbrand™ están revestidas con PTFE de Teflon™ de grado FDA, clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Las microbarras (Flea) de agitación magnética están diseñadas para agitar pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes
  • Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Fabricados en una instalación conforme a la ISO 9001:2008 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave
Certifications
Fisherbrand™
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,08in
Para utilizar con (aplicación) Agitación de volúmenes pequeños
Para utilizar con (equipo) Viales, tubos y marcadores de gradientes
Longitud (imperial) 0,08in
Diámetro (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 2 mm
Material Imán Alnico revestido de PTFE Teflon™
Forma Redondo