Learn More
Bochem™ Microespátula doble, níquel
Código de producto. 10106460
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
130 mm
150 mm
Longitud de la hoja (métrico):
35 mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10106460
Marca: Bochem™ 3053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Doble extremo para mayor versatilidad y tamaño micro para un fácil acceso en viales pequeños. Microespátula doble Bochem™, níquel tiene un extremo plano y un extremo redondeado, y está construida con níquel resistente (99,5 %).
  • Doble extremo.
  • Tamaño micro.
  • Extremo redondo y extremo plano.
  • Construcción de níquel (99,5 %).
Especificaciones
Tipo de producto Microespátula de doble extremo
Longitud de la hoja (métrico) 50 mm
Anchura (métrico) de la hoja 8 mm
Material 99,5 % níquel
Longitud (métrico) 150 mm