Learn More
Bochem™ Microespátula doble, níquel
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
130 mm
150 mm
Longitud de la hoja (métrico):
35 mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Doble extremo.
- Tamaño micro.
- Extremo redondo y extremo plano.
- Construcción de níquel (99,5 %).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Microespátula de doble extremo |
| Longitud de la hoja (métrico) | 35 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 8 mm |
| Material | 99,5 % níquel |
| Longitud (métrico) | 100 mm |