Learn More
BRAND™ Controlador de pipetas Micro Classic
Tienda Brand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (métrico):
Hasta 1 ml
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
- Adecuado para micropipetas desechables con marca de anillo y otras pipetas de pequeño volumen de hasta 1 ml (por ejemplo, pipetas diluyentes de sangre)
- Se adapta a la operación con la mano derecha y la izquierda.
- El adaptador y el tubo de succión son esterilizables en autoclave a 121 °C.
- Minimiza el riesgo de contaminación al trabajar con material infeccioso
- Incluye 2 tubos de succión de repuesto
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | Hasta 1 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para micropipetas desechables con marca de anillo y otras pipetas de pequeño volumen de hasta 1 ml, por ejemplo, pipetas diluyentes de sangre |
| Incluye | 2 tubos de succión de repuesto |
| Cantidad | 1 unidad |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction