Learn More
Epredia™ Microcasete
Código de producto. 12543597 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de poro:
Malla fina
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12543597
Marca: Epredia™ 33124
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Procese fácilmente sus muestras más pequeñas con el microcasete Epredia™ fabricado totalmente en acero inoxidable.
Procese fácilmente sus muestras más pequeñas con el microcasete Thermo Scientific™ fabricado totalmente en acero inoxidable.
Características destacadas:
  • Tapa con presillas de ajuste preciso para microespecímenes
  • Disponible con malla fina o gruesa
Dimensiones:
  • 20 x 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Malla fina
Fondo (imperial) 0,197 in
Fondo (métrico) 5 mm
Material Acero inoxidable
Diámetro (imperial) 0,79 in
Diámetro (métrico) 20 mm