Learn More
Micheliolide, MedChemExpress
Código de producto. 16469128
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16469128
Marca: Medchem Express HYN0847
MedChemExpress Micheliolide could effectively attenuate the high glucose-stimulated activation of NF-κB, the degradation of IκBα, and the expression of MCP-1, TGF-β1 and FN in rat mesangial cells (MCs).
Micheliolide could effectively attenuate the high glucose-stimulated activation of NF-κB, the degradation of IκBα, and the expression of MCP-1, TGF-β1 and FN in rat mesangial cells (MCs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Micheliolide
CAS 68370-47-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H20O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (402.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC(C)=C3CC[C@@](C)(O)[C@@]31[H])C2=C
Peso molecular (g/mol) 248.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.32
Porcentaje de pureza 99.17%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.