missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MICA/B Monoclonal Antibody (6D4), APC
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17481033
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17481033 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17481033

Marca: Invitrogen™ MA538725

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes a common extracellular epitope on MICA and MICB glycoproteins, transmembrane ligands of CD314 (NKG2D), and is able to block CD314-mediated activation of NK cells and cytotoxic T cells.

MICA encodes the higly polymorphic MHC (HLA) class I chain-related gene A. The protein product is expressed on the cell surface, although unlike canonical class I molecules does not seem to associate with beta-2-microglobulin. It is thought that MICA functions as a stress-induced antigen that is broadly recognized by intestinal epithelial gamma delta T cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MICA/B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 6D4
Concentración 100 μg/mL
Conjugado APC
Formulación PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
génica MICA
N.º de referencia del gen Q29980, Q29983
Alias de gen HLA class I antigen; MHC class I chain-related protein A; MHC class I chain-related protein B; MHC class I mic-B antigen; MHC class I polypeptide-related sequence A; MHC class I polypeptide-related sequence B; MHC class I related sequence A; MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX; MICA; MIC-A; MICB; MIC-B; PERB11.1; PERB11.2; sMICA; sMICB; soluble MICA; soluble MICB; stress inducible class I homolog; truncated MHC class I polypeptide-related sequence A
Símbolos de los genes MICA, MICB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Transfected C1R cells expressing MICA.
Método de purificación Size-exclusion chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100507436, 4277
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.