missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MIB1 Monoclonal Antibody (2A7B1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16375224
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16375224 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16375224 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA531796

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-31796 has been tested in indirect ELISA.

MIB is an E3 ubiquitin-protein ligase that mediates ubiquitination of Delta receptors, which act as ligands of Notch proteins. This protein positively regulates the Delta-mediated Notch signaling by ubiquitinating the intracellular domain of Delta, leading to endocytosis of Delta receptors. MIB probably mediates ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of DAPK1, thereby antagonizing anti-apoptotic effects of DAPK1 to promote TNF-induced apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MIB1
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2A7B1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica MIB1
N.º de referencia del gen Q86YT6
Alias de gen DAPK-interacting protein 1; DAPK-interacting protein-1; DIP1; DIP-1; E3 ubiquitin-protein ligase MIB1; E430019M12Rik; KIAA1323; LVNC7; MIB; MIB1; Mind bomb homolog 1; mind bomb-1; mindbomb E3 ubiquitin protein ligase 1; mindbomb homolog 1; mindbomb homolog 1 (Drosophila); mKIAA1323; RING-type E3 ubiquitin transferase MIB1; skeletrophin; ubiquitin ligase mind bomb; zinc finger ZZ type with ankyrin repeat domain protein 2; ZZANK2; ZZZ6
Símbolos de los genes MIB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human MIB1 (AA: 6-221) expressed in E. coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57534
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.