Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*2402; CMV pp65 (QYDPVAALF)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15633918 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 40 μl
Código de producto.
15633918 Capacidad: 40 μl
1 options
Código de producto. 15633918
Marca: IBA Lifesciences 67028001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Molécula MHC clase I fusionada con una etiqueta Twin-Strep™ y replegada con un péptido
  • MHC I-Strep HLA-A*2402; CMV pp65 (QYDPVAALF) es una molécula de MHC de clase I expresada recombinantemente que presenta un péptido de una fosfoproteína humana de citomegalovirus (CMV) (pp65).
  • Nuestro idea del MHC I Streptamer™ se basa en nuestra tecnología Strep-tag y facilita el etiquetado reversible de células T específicas de antígeno.
  • Una etiqueta de Twin-Strep™ fusionada con el MHC I-Strep permite la multierización de complejos MHC I en™ una columna vertebral de Strep-Tactin, lo que resulta en la formación de Streptamer MHC I.
  • Para la multimerización de MHC I-Streps, se pueden utilizar columnas de agarosa TACS de Strep-Tactin™, microperlas magnéticas de Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™ conjugada con fluoróforos.
  • Esto permite el aislamiento cromatográfico o magnético por afinidad o la tinción de células para el análisis y la clasificación por citometría de flujo (FACS), en función de los requisitos experimentales.
  • La adición de biotina invierte la multimerización de las moléculas MHC de clase I, lo que conduce a su disociación de las células objetivo.
  • Las células sin etiqueta resultantes son altamente viables y totalmente funcionales.
  • Specifica
    Capacidad (métrico) 40 μl
    Contenido del kit Reactivo fluorescente para tinción, etiquetado y aislamiento de células T magnéticas
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.