Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*0201; Gripe M (GILGFVFTL)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15504953 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
40 μL
Tamaño de la unidad:
40 microlitros
15504953 40 μL 40 microlitros
1 options
Código de producto. 15504953
Marca: IBA Lifesciences 67003001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Molécula MHC clase I fusionada con una etiqueta Twin-Strep™ y replegada con un péptido
  • El MHC I-Strep HLA-A*0201; Influenza M (GILGFVFTL) es una molécula de clase I del MHC expresada recombinantemente que presenta un péptido de una Influenza M.
  • Nuestro idea del MHC I Streptamer™ se basa en nuestra tecnología Strep-tag y facilita el etiquetado reversible de células T específicas de antígeno.
  • Una etiqueta de Twin-Strep™ fusionada con el MHC I-Strep permite la multierización de complejos MHC I en™ una columna vertebral de Strep-Tactin, lo que resulta en la formación de Streptamer MHC I.
  • Para la multimerización de MHC I-Streps, se pueden utilizar columnas de agarosa TACS de Strep-Tactin™, microperlas magnéticas de Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™ conjugada con fluoróforos.
  • Esto permite el aislamiento cromatográfico o magnético por afinidad o la tinción de células para el análisis y la clasificación por citometría de flujo (FACS), en función de los requisitos experimentales.
  • La adición de biotina invierte la multimerización de las moléculas MHC de clase I, lo que conduce a su disociación de las células objetivo.
  • Las células sin etiqueta resultantes son altamente viables y totalmente funcionales.
  • Especificaciones
    Capacidad 40 µl
    Contenido y almacenamiento Reactivo fluorescente para tinción, etiquetado y aislamiento de células T magnéticas
    Cantidad 40 μL