Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*0201; pol VIH (ILKEPVHGV)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15623898 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
40 μL
Tamaño de la unidad:
40 microlitros
Código de producto. 15623898
Marca: IBA Lifesciences 67005001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Molécula MHC clase I fusionada con una etiqueta Twin-Strep™ y replegada con un péptido
  • MHC I-Strep HLA-A *0201; pol VIH (ILKEPVHGV) es una molécula de clase I de MHC expresada recombinantemente que presenta un péptido de una ADN polimerasa (Pol) del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
  • Nuestro idea del MHC I Streptamer™ se basa en nuestra tecnología Strep-tag y facilita el etiquetado reversible de células T específicas de antígeno.
  • Una etiqueta de Twin-Strep™ fusionada con el MHC I-Strep permite la multierización de complejos MHC I en™ una columna vertebral de Strep-Tactin, lo que resulta en la formación de Streptamer MHC I.
  • Para la multimerización de MHC I-Streps, se pueden utilizar columnas de agarosa TACS de Strep-Tactin™, microperlas magnéticas de Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™ conjugada con fluoróforos.
  • Esto permite el aislamiento cromatográfico o magnético por afinidad o la tinción de células para el análisis y la clasificación por citometría de flujo (FACS), en función de los requisitos experimentales.
  • La adición de biotina invierte la multimerización de las moléculas MHC de clase I, lo que conduce a su disociación de las células objetivo.
  • Las células sin etiqueta resultantes son altamente viables y totalmente funcionales.
  • Especificaciones
    Capacidad (métrico) 40 μl
    Contenido del kit Reactivo fluorescente para tinción, etiquetado y aislamiento de células T magnéticas
    Cantidad 40 μL