Learn More
MHC Class I (H-2Kb) Monoclonal Antibody (AF6-88.5.5.3), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™, Invitrogen™
Código de producto. 17896296
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17896296 100 μg 100 microgramos
17896196 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17896296 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor M052T03R03
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8. HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MHC Class I (H-2Kb)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AF6-88.5.5.3
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado NovaFluor Red 700
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica H2-K1
N.º de referencia del gen P01901, P03991, P04223, P14428
Alias de gen class I major histocompatibility antigen H-2Kd; H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-D alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-K alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-Q alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-W28 alpha chain; H-2K; H2-K; H-2K(B); H-2K(d); H-2K(K); H-2K(Q); H2-K1; histocompatibility 2, K1, K region; K-f; MHC class I antigen; MHC class I H2-K-b-alpha-2 cell surface glycoprotein; MHC class I heavy chain H2-K; MHC H2-K transplantation antigen
Símbolos de los genes H2-K1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14972
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ