missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MHC Class I (H-2Kb) Monoclonal Antibody (AF6-88.5.5.3), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™, Invitrogen™
Descripción
This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8. HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MHC Class I (H-2Kb) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | AF6-88.5.5.3 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | NovaFluor Red 700 |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | H2-K1 |
| N.º de referencia del gen | P01901, P03991, P04223, P14428 |
| Alias de gen | class I major histocompatibility antigen H-2Kd; H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-D alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-K alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-Q alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-W28 alpha chain; H-2K; H2-K; H-2K(B); H-2K(d); H-2K(K); H-2K(Q); H2-K1; histocompatibility 2, K1, K region; K-f; MHC class I antigen; MHC class I H2-K-b-alpha-2 cell surface glycoprotein; MHC class I heavy chain H2-K; MHC H2-K transplantation antigen |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?