Learn More
Invitrogen™ MHC Class I (H-2Db) Monoclonal Antibody (28-14-8), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™, Invitrogen™
Código de producto. 30055506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
30055506 100 μg 100 microgramos
30055504 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 30055506
Marca: Invitrogen™ M038T03B06A
Mouse Monoclonal Antibody
This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8. HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MHC Class I (H-2Db)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 28-14-8
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado NovaFluor Blue 610-70S
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica H2-D1
N.º de referencia del gen P01895, P01896, P01897, P01899, P01900, P14426, P14427
Alias de gen H-2 class I histocompatibility antigen, D-B alpha chain; H-2D; H2-D; H-2D cell surface glycoprotein; H-2D(B); H2D1; H2-D1; H2DB; H2-DC1-beta transplantation antigen protein; H2L; H2LD; histocompatibility 2, D region locus 1; MHC class I antigen; MHC class I H2 antigen; MHC class I H-2Dp; MHC H2-D-q alpha-chain; Q5k protein
Símbolos de los genes H2-D1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14964
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG2a κ