missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGMT Monoclonal Antibody (OTI4E6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17549082
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17549082 30 μL 30 microlitros
17529082 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17549082

Marca: Origene Technologies TA800856S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MGMT Monoclonal antibody specifically detects MGMT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno MGMT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MAGEA9
N.º de referencia del gen P43362
Alias de gen 0-6-methylguanine-DNA methyltransferase; 6-O-methylguanine-DNA methyltransferase; Agat; AGT; AI267024; methylated DNA protein cysteine methyltransferase; methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase; methylguanine-DNA methyltransferase; MGMT; O(6)-alkylguanine-DNA alkyltransferase; O-6-alkylguanine-DNA alkyltransferase; O6-alkylguanine-DNA alkyltransferase; O-6-methylguan; O6-methylguanine-DNA methyltranferase; O-6-methylguanine-DNA methyltransferase; O6-methylguanine-DNA methyltransferase; O-6-methylguanine-DNA-alkyltransferase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MAGEA9 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4108
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.