missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MGMT Monoclonal Antibody (OTI4E6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA800856
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase (MGMT) is an important DNA repair protein involved in tumor cell resistance to the cytostatic activity of chemotherapeutic alkylating agents. This protein is also effective in protecting normal cells against the genotoxic and carcinogenic effects of DNA alkylation. The alkylating drug resistance is caused by MGMT′s ability to remove DNA alkyl groups introduced in the O6 position of guanine. MGMT is expressed in highly variable amounts, depending upon the cell and tissue type, species, and cellular growth characteristics. In addition, MGMT activity varies among groups of tumors and within a particular type of tumor.Especificaciones
| MGMT | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P16455 | |
| MGMT | |
| Full length human recombit protein of human MGMT produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI4E6 | |
| Unconjugated | |
| MGMT | |
| O-6-methylguanine-DNA methyltransferase | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4255 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido