missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGMT Antibody (MGMT/4791) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30170100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30170100 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30170100

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP321103JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MGMT Monoclonal antibody specifically detects MGMT in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MGMT
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MGMT/4791
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 6-O-methylguanine-DNA methyltransferase, EC 2.1.1.63, methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase, methylguanine-DNA methyltransferase, O-6-methylguanine-DNA methyltransferase, O6-methylguanine-DNA methyltransferase, O-6-methylguanine-DNA-alkyltransferase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified His-tagged MGMT protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Chromatin Research, Direct Reversal of DNA Damage, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4255
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.