missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
mGluR1 Antibody (511601), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB48361Z
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
mGluR1 Monoclonal antibody specifically detects mGluR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| mGluR1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 511601 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| glutamate receptor, metabotropic 1, GRM1A, metabotropic glutamate receptor 1, mGluR1, MGLUR1A, MGLUR1GPRC1AmGlu1 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human mGluR1a, Met1-Ser522, Accession # Q13255 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision | |
| 2911 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido