missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGLL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7205485 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16803944 20 μL 20 microlitros
16893934 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16803944

Marca: Proteintech 149861AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Monoglyceride lipase functions together with hormone-sensitive lipase to hydrolyze intracellular triglyceride stores in adipocytes and other cells to fatty acids and glycerol. MGLL may also complement lipoprotein lipase in completing hydrolysis of monoglycerides resulting from degradation of lipoprotein triglycerides.

Especificaciones

Antígeno MGLL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MGLL
N.º de referencia del gen O35678, Q8R431, Q99685
Alias de gen HU K5, HUK5, Lysophospholipase homolog, Lysophospholipase like, MGL, MGLL, Monoglyceride lipase
Símbolos de los genes MGLL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MGLL Fusion Protein Ag6970
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11343, 23945, 29254
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.