missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Monoglyceride lipase functions together with hormone-sensitive lipase to hydrolyze intracellular triglyceride stores in adipocytes and other cells to fatty acids and glycerol. MGLL may also complement lipoprotein lipase in completing hydrolysis of monoglycerides resulting from degradation of lipoprotein triglycerides.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MGLL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MGLL |
| N.º de referencia del gen | O35678, Q8R431, Q99685 |
| Alias de gen | HU K5, HUK5, Lysophospholipase homolog, Lysophospholipase like, MGL, MGLL, Monoglyceride lipase |
| Símbolos de los genes | MGLL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?