Learn More
Mgea5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2270), Invitrogen™
Código de producto. p-200088548
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30087736 100 μL 100 microlitros
30088709 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30087736
Marca: Invitrogen MA552490
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Mgea5 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Mgea5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mgea5
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB2270
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Oga
N.º de referencia del gen O60502, Q8VIJ5, Q9EQQ9
Alias de gen 2810009A20Rik; 4833427O07Rik; 5830447M11Rik; AA408215; beta-hexosaminidase; Beta-N-acetylglucosaminidase; beta-N-acetylhexosaminidase; Bifunctional protein NCOAT; Hexc; Hy5; hyaluronidase in meningioma; KIAA0679; MEA5; meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase); meningioma-expressed antigen 5; Mgea5; mKIAA0679; N-acetyl-beta-D-glucosaminidase; N-acetyl-beta-glucosaminidase; NCOAT; Nuclear cytoplasmic O-GlcNAcase and acetyltransferase; OGA; O-GLCNACASE; Protein O-GlcNAcase
Símbolos de los genes MGEA5, Oga
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human MGEA5 (2-63AA).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10724, 154968, 76055
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG