Learn More
Abnova™ MGC50559 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Código de producto. 16179623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16179623 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16179623
Marca: Abnova™ H00254013T01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción MGC50559 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_173802
Peso molecular Theoretical M.W. 29.5kDa
Plásmido pCMV-MGC50559 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-MGC50559 antibody (Mfr. No. H00254013-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.