missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C2orf27B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15506512
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15506512 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15506512

Marca: Invitrogen™ PA544476

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MFVRPESGEQ GPETLAPASG AEIQRFPVPA VEPVPAPGAD SPPGTALELE Sequence homology: Human: 100%.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C2orf27B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica C2orf27B
N.º de referencia del gen P0DPF6
Alias de gen C2orf27B; chromosome 2 open reading frame 27B; uncharacterized protein LOC408029
Símbolos de los genes C2orf27B, CDRT15P3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human MGC50273 (aa 1-50).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 408029
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.