missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MGAT5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15710711 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15710711 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15710711

Marca: Invitrogen™ PA552757

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ALQVKLAEPG QSCKQVCQES QLICEPSFFQ HLNKDKDMLK YKVTCQSSEL AKDILVPSFD PKNKHCVFQG DLLLFSCAGA HPRHQRVCPC RDFIKGQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 92%.

Catalyzes the addition of N-acetylglucosamine in beta 1- 6 linkage to the alpha-linked mannose of biantennary N-linked oligosaccharides. It is one of the most important enzymes involved in the regulation of the biosynthesis of glycoprotein oligosaccharides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MGAT5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MGAT5
N.º de referencia del gen Q09328
Alias de gen 4930471A21Rik; 5330407H02Rik; AI480971; alpha-1,6-mannosyl-glycoprotein 6-beta-N-acetylglucosaminyltransferase; alpha-1,6-mannosylglycoprotein 6-beta-N-acetylglucosaminyltransferase A; Alpha-mannoside beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase; Alpha-mannoside beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase V; beta1,6N-acetylglucosaminyltransferase V; EC 2.4.1.155; GGNT5; GlcNAc-T V; GlcNAc-TV; GNT-V; GNT-VA; GNT-VGNT-VA; mannoside acetylglucosaminyltransferase 5; mannosyl (alpha-1,6-)-glycoprotein beta-1,6-N-acetyl-glucosaminyltransferase; Mgat5; N-acetylglucosaminyltransferase V; N-acetylglucosaminyl-transferase V; Secreted alpha-1,6-mannosylglycoprotein 6-beta-N-acetylglucosaminyltransferase A; Secreted beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase V; Secreted GNT-V
Símbolos de los genes MGAT5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human MGAT5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90361).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4249
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.