Learn More
MGAM Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 572.00€
Especificaciones
| Antígeno | MGAM |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18409021
|
Novus Biologicals
NBP1-87674-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18232618
|
Novus Biologicals
NBP1-87674 |
0.1 mL |
572.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MGAM Polyclonal specifically detects MGAM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| MGAM | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 8972 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VYLLCEFSVTQNRLEVNISQSTYKDPNNLAFNEIKILGTEEPSNVTVKHNGVPSQTSPTVTYDSNLKVAIITDIDLLLGEAYTVEWSIKIRDEEKIDCYPDENGASAENCTARGCIWEASNSSGVP | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| MG, MGA | |
| MGAM | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only