Learn More
Solución estándar de Mg(NO3)2, matriz de 10 g/l de H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12936173 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. 12936173
Marca: Fisher Chemical MM 001 050
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene H2O
Concentración 10 g/L
Cantidad 50 mL