Learn More
Magnesium, Mg/Mn, ARMI∣MBH
Código de producto. 30002508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
30002508 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 30002508 Proveedor ARMI/MBH N.º de proveedor MBH63X MGE150 E
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Magnesium, Mg/Mn, Ø50x20mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron/Cadmium/Tin/Lead/Nickel/Silver/Copper/Silicon/Zinc/Manganese/Beryllium/Aluminium
CAS 7439-95-4
Cantidad 1 Ea.
Formulario Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Iron 0.0014 %/Cadmium 0.0017 %/Tin 0.0053 %/Lead 0.011 %/Nickel 0.0162 %/Silver 0.0195 %/Copper 0.0503 %/Silicon 0.052 %/Zinc 0.083 %/Manganese 0.86 %/Beryllium (0.0002) %/Aluminium (0.088) %