missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MG 149, MedChemExpress

Código de producto. 16409437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16409437 5 mg 5 miligramos
16462957 50 mg 50 miligramos
16456898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16409437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15887

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MG149 (Tip60 HAT inhibitor) is a selective and potent Tip60 inhibitor with IC50 of 74 uM, similar potentcy for MOF (IC50= 47 uM); little potent for PCAF and p300 (IC50 >200 uM).

MG149 (Tip60 HAT inhibitor) is a selective and potent Tip60 inhibitor with IC50 of 74 uM, similar potentcy for MOF (IC50= 47 uM)

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MG 149
CAS 1243583-85-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Tip60 HAT inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=C(O)C=CC=C1CCC2=CC=C(CCCCCCC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 340.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.46
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.