missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MFSD8 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MFSD8 |
|---|---|
| Concentración | 540 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16862775
|
Proteintech
24298-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16852775
|
Proteintech
24298-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The MFSD8 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human MFSD8. This antibody recognizes human, mouse antigen. The MFSD8 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| MFSD8 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| 540 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 256471 | |
| Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto