missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MFSD7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15768261 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15768261 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15768261

Marca: Invitrogen™ PA560430

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TALTVRRSEP SLSTCQQGED PLDWT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 80%.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MFSD7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MFSD7
N.º de referencia del gen Q6UXD7
Alias de gen 4732482E20Rik; LP2561; major facilitator superfamily domain containing 7; major facilitator superfamily domain containing 7A; major facilitator superfamily domain-containing protein 7; Major facilitator superfamily domain-containing protein 7A; MFSD7; Mfsd7a; MYL5; myosin light polypeptide 5 regulatory protein; RGD1304688; SLC49A3; Solute carrier family 49 member A3; UNQ385/PRO717
Símbolos de los genes MFSD7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human MFSD7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99896).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84179
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.