Learn More
MFSD2 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2D2B4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MFSD2 |
|---|---|
| Clon | 2D2B4 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17701139
|
Proteintech
67965-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17791129
|
Proteintech
67965-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MFSD2 Monoclonal antibody specifically detects MFSD2 in Human, Mouse samples. It is validated for IF, WB, ELISAEspecificaciones
| MFSD2 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse | |
| 84879 | |
| Primary | |
| Store at -20°C |
| 2D2B4 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| IgG2a | |
| Protein A purification | |
| Antibody |