missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MFSD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15969484
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15969484 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15969484

Marca: Invitrogen™ PA566803

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: DQRAERILHKE QGKTGEVIKL TDVKDFS Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 86%, rat 86%.

MFSD1 is a protein coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include integral component of membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MFSD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MFSD1
N.º de referencia del gen Q9H3U5
Alias de gen 1200003O06Rik; hypothetical protein LOC641486; major facilitator superfamily domain containing 1; major facilitator superfamily domain-containing protein 1; Major facilitator superfamily domain-containing protein 1-like protein; Mfsd1; mfsd1a; RGD1305751; SMAP4; SMAP-4; Smooth muscle cell-associated protein 4; UG0581B09; zgc:123187
Símbolos de los genes MFSD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein fragment of Human MFSD1 (Product #RP-106800)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64747
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.